Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Docosène ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D1013-25G
TCIAD1013-25GEA 162 EUR InStock
TCIAD1013-25G
1-Docosène ≥99.0% (par GC)
1-Docosène


Formule: C₂₂H₄₄
Point d'ébullition: 162 °C (0,1 -rr)
Point de fusion: 58…60 °C
Densité: 0,8002 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00027085
Numéro CAS: 1599-67-3
EINECS: 216-490-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c3a7c974fee7d71adec219f8da058519466dea3&vid=7c3a7c974fee7d71adec219f8da058519466dea3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité