Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Copper(II) dimethyldithiocarbamate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

D1022-25G
TCIAD1022-25GEA 115 EUR InStock
TCIAD1022-25G
Copper(II) dimethyldithiocarbamate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Copper(II) dimethyldithiocarbamate


Formule: C₃H₇NS₂
Numéro MDL: MFCD00050845
Numéro CAS: 137-29-1
EINECS: 205-287-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité