Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Diantipyrylmethane monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour l'analyse de Ti

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4'-Methylenediantipyrine monohydrate

D1029-25G
TCIAD1029-25GEA 37.4 EUR InStock
TCIAD1029-25G
4,4'-Diantipyrylmethane monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour l'analyse de Ti
4,4'-Diantipyrylmethane monohydrate


Formule: C₂₃H₂₄N₄O₂·H₂O
MW: 388,47 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00149122
Numéro CAS: 1251-85-0
EINECS: 215-009-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da470245dfb04c3c3df7a811fea6e1c3188d0462&vid=68ff3abb7bbbdc1df3c1a5b62d1be081d0e074b1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.000 area%
Purity (Nonaqueous Titration) 98.0 to 102.0 %
Solubility in dilute HCl almost transparency
Suitability for Titanium-analysis Abs min.0.28 (near 390nm) in the presence of Ti (1 ppm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité