Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-serine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dnp-L-Serine, Dnp-Ser-OH, N-Dnp-L-serine

D1037-100MG
TCIAD1037-100MGEA 42.9 EUR InStock
TCIAD1037-100MG
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-serine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-serine


Formule: C₉H₉N₃O₇
MW: 271,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038098
Numéro CAS: 1655-64-7
EINECS: 216-745-1
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 181.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -22.0 to -24.0 deg (C=0.5, AcOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité