Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

N-(2,4-Dinitrophenyl)-DL-threonine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Dnp-DL-threonine, Dnp-DL-Thr-OH

D1039-100MG
TCIAD1039-100MGEA 49.5 EUR InStock
TCIAD1039-100MG
N-(2,4-Dinitrophenyl)-DL-threonine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
N-(2,4-Dinitrophenyl)-DL-threonine


Formule: C₁₀H₁₁N₃O₇
MW: 285,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070530
Numéro CAS: 14401-07-1
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 153.0 to 156.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité