Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-ɑ-(2,4-Dinitrophenyl)-L-arginine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dnp-Arg-OH, N-ɑ-Dnp-L-arginine, (2,4-Dinitrophenyl)-L-arginine

D1040-1G
TCIAD1040-1GEA 304 EUR InStock
TCIAD1040-1G
N-ɑ-(2,4-Dinitrophenyl)-L-arginine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Nalpha-(2,4-Dinitrophenyl)-L-arginine


Formule: C₁₂H₁₆N₆O₆
MW: 340,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038105
Numéro CAS: 1602-42-2
EINECS: 216-497-4
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -32.0 to -35.0 deg (C=0.5, AcOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité