Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4-Dichloro-1-butène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D1072-25G
TCIAD1072-25GEA 103 EUR InStock
TCIAD1072-25G
3,4-Dichloro-1-butène ≥98.0% (par GC)
3,4-Dichloro-1-butène


Formule: C₄H₆Cl₂
MW: 125 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Point de fusion: -61°C
Densité: 1,1491 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 28°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000947
Numéro CAS: 760-23-6
EINECS: 212-079-0
ONU: 2924
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité