Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N'-Diacetylglycine anhydride ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,4-Diacetyl-2,5-piperazinedione, 1,4-Diacetylpiperazine-2,5-dione, 1,4-Diacetyl-2,5-diketopiperazine, 1,4-Diacetyl-2,5-dioxopiperazine

D1073-10G
TCIAD1073-10GEA 156 EUR InStock
TCIAD1073-10G
N,N'-Diacetylglycine anhydride ≥98.0% (par GC)
N,N'-Diacetylglycine anhydride


Formule: C₈H₁₀N₂O₄
MW: 198,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059789
Numéro CAS: 3027-05-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 104.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité