Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Dibutoxybiphenyl ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D1082-25G
TCIAD1082-25GEA 131 EUR InStock
TCIAD1082-25G
4,4'-Dibutoxybiphenyl ≥98.0% (par GC)
4,4'-Dibutoxybiphenyl


Formule: C₂₀H₂₆O₂
MW: 298,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059419
Numéro CAS: 39800-63-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in THF almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité