Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Nitro-m-xylène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,3-Dimethyl-5-nitrobenzene

D1086-25G D1086-5G
TCIAD1086-25GEA 158 EUR InStock
TCIAD1086-25G TCIAD1086-5G
5-Nitro-m-xylène ≥98.0% (par GC)
5-Nitro-m-xylène


Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Point d'ébullition: 273°C
Point de fusion: 70 °C
Numéro MDL: MFCD00007269
Numéro CAS: 99-12-7
EINECS: 202-732-8
ONU: 3447
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d492f9bc65ab7b7ddb13e01f68150be6df02fe33&vid=d492f9bc65ab7b7ddb13e01f68150be6df02fe33&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 74.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité