Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Dihexyloxybiphenyl ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4'-Bis(hexyloxy)-1,1'-biphenyl

D1089-5G
TCIAD1089-5GEA 137 EUR InStock
TCIAD1089-5G
4,4'-Dihexyloxybiphenyl ≥98.0% (par GC)
4,4'-Dihexyloxybiphenyl


Formule: C₂₄H₃₄O₂
MW: 354,53 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059438
Numéro CAS: 142450-58-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 130.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité