Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Bis(hexyloxy)azoxybenzène ≥96.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4'-Dihexyloxyazoxybenzene

D1092-1G
TCIAD1092-1GEA 561 EUR InStock
TCIAD1092-1G
4,4'-Bis(hexyloxy)azoxybenzène ≥96.0% (sur base azote total)
4,4'-Bis(hexyloxy)azoxybenzène


Formule: C₂₄H₃₄N₂O₃
MW: 398,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043672
Numéro CAS: 2587-42-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
Solubility in hot Acetic acid almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité