Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Diamyloxyazoxybenzene ≥95.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4'-Dipentyloxyazoxybenzene

D1093-1G
TCIAD1093-1GEA 355 EUR InStock
TCIAD1093-1G
4,4'-Diamyloxyazoxybenzene ≥95.0% (sur base azote total)
4,4'-Diamyloxyazoxybenzene


Formule: C₂₂H₃₀N₂O₃
MW: 370,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041933
Numéro CAS: 19482-05-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité