Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,7-Dichloroquinoléine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D1100-25G
TCIAD1100-25GEA 41.8 EUR InStock
TCIAD1100-25G
4,7-Dichloroquinoléine ≥98.0% (par GC)
4,7-Dichloroquinoléine


Formule: C₉H₅Cl₂N
Point d'ébullition: 148°C
Point de fusion: 81…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006774
Numéro CAS: 86-98-6
EINECS: 201-714-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84f30392df149b240a621c4b039cbb00a7e742a2&vid=84f30392df149b240a621c4b039cbb00a7e742a2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 88.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité