Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2-Dichlorobutane ≥88.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D1106-10ML
TCIAD1106-10MLEA 120 EUR InStock
TCIAD1106-10ML
2,2-Dichlorobutane ≥88.0% (par GC)
2,2-Dichlorobutane


Formule: C₄H₈Cl₂
MW: 127,01 g/mol
Point d'ébullition: 104°C
Point de fusion: –74 °C
Densité: 0,873 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 27°C
Numéro MDL: MFCD00013669
Numéro CAS: 4279-22-5
EINECS: 224-283-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a3878735cff01f7e8aebfae915ae2f00c0e787a&vid=7a3878735cff01f7e8aebfae915ae2f00c0e787a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 88.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité