Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Direct yellow 8

Fournisseur: TCI
Synonyms: Direct Pure Yellow 5G, Coomassie Yellow 6G, Acid Yellow 186

D1113-25G
TCIAD1113-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAD1113-25G
Direct yellow 8
Direct yellow 8


Formule: C₂₄H₂₀N₄O₅S
MW: 530,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005779
Numéro CAS: 10130-29-7
EINECS: 233-365-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4507a30ef9f8263a518f8ce8cb582e8254e01389&vid=4507a30ef9f8263a518f8ce8cb582e8254e01389&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Lambda max. 392.0 to 396.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 620 (H2O, 392.0 to 396.0 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité