9-(4'-Dimethylaminophenyl)-2,6,7-trihydroxyfluorone sulphate hydrate ≥96.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dimethylaminophenylfluorone (so called)
D1118-1G
TCIAD1118-1GEA 106 EUR InStock
TCIAD1118-1G
9-(4'-Dimethylaminophenyl)-2,6,7-trihydroxyfluorone sulphate hydrate ≥96.0% (par HPLC)
9-(4'-Dimethylaminophenyl)-2,6,7-trihydroxyfluorone sulphate hydrate
Formule: C₂₁H₁₇NO₅
Numéro MDL: MFCD00035151
Numéro CAS: 71501-19-4
EINECS: 275-549-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Water max. 15.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité