Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dibromofluorescein (contains Mono-, Tri- and Tetra-)

Fournisseur: TCI

D1120-5G
TCIAD1120-5GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD1120-5G
Dibromofluorescein (contains Mono-, Tri- and Tetra-)
Dibromofluorescein


Formule: C₂₀H₁₀Br₂O₅
Numéro MDL: MFCD00005042
Numéro CAS: 596-03-2
EINECS: 209-876-0
Merck Index: 14,03022
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Lambda max. 502.0 to 507.0 nm (0.1mol/L NaOH sol.)
Absorbance (E1%1cm) min. 1,400 (0.1mol/L NaOH sol., 502.0 to 507.0 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité