Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ω,ω-Dichloroacétophénone ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2-Dichloroacetophenone, α,α-Dichloroacetophenone

D1122-25G
TCIAD1122-25GEA 174 EUR InStock
TCIAD1122-25G
ω,ω-Dichloroacétophénone ≥97.0% (par GC)
ω,ω-Dichloroacétophénone


Formule: (C₆H₅)C(O)CHCl₂
MW: 189,04 g/mol
Point d'ébullition: 252 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 23…24 °C
Densité: 1,34 g/cm³ (16 °C)
Numéro MDL: MFCD00000844
Numéro CAS: 2648-61-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50bef846685f7bb140ee0abf079ef7cd882e407a&vid=50bef846685f7bb140ee0abf079ef7cd882e407a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité