Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

4-(Diethylamino)azobenzene ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N-Diethyl-4-(phenyldiazenyl)aniline

D1126-100G
TCIAD1126-100GEA 126 EUR InStock
TCIAD1126-100G
4-(Diethylamino)azobenzene ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-(Diethylamino)azobenzene


Formule: C₁₆H₁₉N₃
MW: 253,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009043
Numéro CAS: 2481-94-9
EINECS: 219-616-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0464756830c0a2b70beaecf012585d5f88a7d136&vid=0464756830c0a2b70beaecf012585d5f88a7d136&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 95.0 to 98.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité