Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2-Diisopropyl-1,3-dioxolane ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D1129-25G
TCIAD1129-25GEA 62.7 EUR InStock
TCIAD1129-25G
2,2-Diisopropyl-1,3-dioxolane ≥96.0% (par GC)
2,2-Diisopropyl-1,3-dioxolane


Formule: C₉H₁₈O₂
Point d'ébullition: 172°C
Point d'éclair: 48°C
Numéro MDL: MFCD00020902
Numéro CAS: 4421-10-7
EINECS: 224-591-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da1f0912f1e89a1df91995956fad6ad179c36d34&vid=da1f0912f1e89a1df91995956fad6ad179c36d34&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité