Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Diéthylméthylamine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Methyldiethylamine

D1138-25ML
TCIAD1138-25MLEA 26.4 EUR InStock
TCIAD1138-25ML
N,N-Diéthylméthylamine ≥98.0% (par GC)
N,N-Diéthylméthylamine


Formule: C₅H₁₃N
MW: 87,16 g/mol
Point d'ébullition: 63 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –196 °C
Densité: 0,7227 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 16°C
Numéro MDL: MFCD00009049
Numéro CAS: 616-39-7
EINECS: 210-480-5
ONU: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a2fb8d2bfe69cbf62e2bac687583c509506b883&vid=0a2fb8d2bfe69cbf62e2bac687583c509506b883&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité