Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Dichlorophenylthioglycolic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D1146-25G
TCIAD1146-25GEA 115 EUR InStock
TCIAD1146-25G
2,5-Dichlorophenylthioglycolic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,5-Dichlorophenylthioglycolic acid


Formule: C₈H₆Cl₂O₂S
Numéro MDL: MFCD00044041
Numéro CAS: 6274-27-7
EINECS: 228-468-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité