Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diméthylcyanamide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D1150-25ML
TCIAD1150-25MLEA 213 EUR InStock
TCIAD1150-25ML
Diméthylcyanamide ≥98.0% (par GC)
Diméthylcyanamide


Formule: C₃H₆N₂
Point d'ébullition: 164°C
Point d'éclair: 71°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001767
Numéro CAS: 1467-79-4
EINECS: 215-991-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d634a1e0711af7ea0b295bcc41261a89809ef54b&vid=d634a1e0711af7ea0b295bcc41261a89809ef54b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité