Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Dinitrotoluéne ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D1151-25G
TCIAD1151-25GEA 44 EUR InStock
TCIAD1151-25G
2,6-Dinitrotoluéne ≥99.0% (par GC)
2,6-Dinitrotoluéne


Formule: C₇H₆N₂O₄
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 65.2 °C
Densité: 1,538 g/cm³ (15 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007158
Numéro CAS: 606-20-2
EINECS: 210-106-0
ONU: 3454
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4af04bb72816d768a73fb5e4b63db160fee18085&vid=4af04bb72816d768a73fb5e4b63db160fee18085&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 57.0 to 65.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité