Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Diaminopyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D1154-25G
TCIAD1154-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAD1154-25G
2,6-Diaminopyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,6-Diaminopyridine


Formule: C₅H₇N₃
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 115…118 °C
Point d'éclair: 155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006329
Numéro CAS: 141-86-6
EINECS: 205-507-2
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité