Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Décanone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D1162-25ML
TCIAD1162-25MLEA 106 EUR InStock
TCIAD1162-25ML
3-Décanone ≥98.0% (par GC)
3-Décanone


Formule: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Point d'ébullition: 211°C
Point de fusion: 2.5 °C
Densité: 0,819 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 62°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009554
Numéro CAS: 928-80-3
EINECS: 213-183-9
ONU: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14b83b03ee6f9d6edaabbef93ccb94d0c68d9e2b&vid=14b83b03ee6f9d6edaabbef93ccb94d0c68d9e2b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité