Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Dimethylamino)ethanol hydrogen-L-(+)-tartrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(Dimethylamino)ethanol L-(+)-Bitartrate

D1174-25G
TCIAD1174-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAD1174-25G
2-(Dimethylamino)ethanol hydrogen-L-(+)-tartrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-(Dimethylamino)ethanol hydrogen-L-(+)-tartrate


Formule: C₄H₁₁NO
MW: 239,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066567
Numéro CAS: 5988-51-2
EINECS: 227-809-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh. substance)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +17.0 to +18.5 deg (C=2, H2O) (calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité