Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dibutylmalonate de diéthyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Diethyl 2,2-dibutylmalonate

D1184-25ML
TCIAD1184-25MLEA 61.6 EUR InStock
TCIAD1184-25ML
Dibutylmalonate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Dibutylmalonate de diéthyle


Formule: C₁₅H₂₈O₄
MW: 272,39 g/mol
Point d'ébullition: 142°C
Numéro MDL: MFCD00026842
Numéro CAS: 596-75-8
EINECS: 209-890-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b05b5ff5721f6b7cb8097a6eec4202e8206b067&vid=8b05b5ff5721f6b7cb8097a6eec4202e8206b067&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité