Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Decenoic acid ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D1186-5ML
TCIAD1186-5MLEA 173 EUR InStock
TCIAD1186-5ML
3-Decenoic acid ≥90.0% (par GC)
3-Decenoic acid


Formule: C₁₀H₁₈O₂
Point d'ébullition: 120°C
Point de fusion: 10°C
Numéro MDL: MFCD00051464
Numéro CAS: 15469-77-9
EINECS: 239-489-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité