Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Dodécyne ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D1191-5ML
TCIAD1191-5MLEA 162 EUR InStock
TCIAD1191-5ML
5-Dodécyne ≥98.0% (par GC)
5-Dodécyne


Formule: C₁₂H₂₂
MW: 166,31 g/mol
Point d'ébullition: 93°C
Numéro MDL: MFCD00041661
Numéro CAS: 19780-12-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f50834998b5545aee4612e26ee2597afde9ac75&vid=6f50834998b5545aee4612e26ee2597afde9ac75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité