Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Diméthylheptane ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D1203-1ML
TCIAD1203-1MLEA 151 EUR InStock
TCIAD1203-1ML
2,3-Diméthylheptane ≥99.0% (par GC)
2,3-Diméthylheptane


Formule: C₉H₂₀
MW: 128,26 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Point de fusion: –112 °C
Densité: 0,726 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 26°C
Numéro MDL: MFCD00048819
Numéro CAS: 3074-71-3
ONU: 1920
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96d6ba5fc87b11741501e2f3a3cb6859611e8d2f&vid=96d6ba5fc87b11741501e2f3a3cb6859611e8d2f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité