Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Diméthylheptane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

D1204-1ML
TCIAD1204-1MLEA 150 EUR InStock
TCIAD1204-1ML
2,4-Diméthylheptane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,4-Diméthylheptane


Formule: C₉H₂₀
MW: 128,26 g/mol
Point d'ébullition: 133°C
Numéro MDL: MFCD00048738
Numéro CAS: 2213-23-2
ONU: 1920
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité