Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,3-Diméthylheptane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D1206-1ML
TCIAD1206-1MLEA 82.5 EUR InStock
TCIAD1206-1ML
3,3-Diméthylheptane ≥98.0% (par GC)
3,3-Diméthylheptane


Formule: C₉H₂₀
MW: 128,26 g/mol
Point d'ébullition: 137°C
Densité: 0,7254 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 23°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048811
Numéro CAS: 4032-86-4
ONU: 1920
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=287e680cdbc14605cb0ec22416cb13203dc8a98e&vid=287e680cdbc14605cb0ec22416cb13203dc8a98e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité