Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Diméthyloctane ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D1212-1ML
TCIAD1212-1MLEA 159 EUR InStock
TCIAD1212-1ML
2,6-Diméthyloctane ≥90.0% (par GC)
2,6-Diméthyloctane


Formule: C₁₀H₂₂
Point d'ébullition: 158°C
Point de fusion: –101 °C
Densité: 0,7313 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 34°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042892
Numéro CAS: 2051-30-1
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ae8da7894cf6ea113a0efe57669dd40cd3e8e1d&vid=6ae8da7894cf6ea113a0efe57669dd40cd3e8e1d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité