Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,3-Diméthyloctane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D1213-1ML
TCIAD1213-1MLEA 47.3 EUR InStock
TCIAD1213-1ML
3,3-Diméthyloctane ≥98.0% (par GC)
3,3-Diméthyloctane


Formule: C₁₀H₂₂
Point d'ébullition: 161°C
Point de fusion: –69 °C
Densité: 0,7351 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048874
Numéro CAS: 4110-44-5
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6868d8a31d547633d91da8c513dca622c5ad6cc6&vid=6868d8a31d547633d91da8c513dca622c5ad6cc6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité