Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4-Diméthyloctane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D1216-1ML
TCIAD1216-1MLEA 22 EUR InStock
TCIAD1216-1ML
4,4-Diméthyloctane ≥98.0% (par GC)
4,4-Diméthyloctane


Formule: C₁₀H₂₂
Point d'ébullition: 161°C
Point de fusion: –69 °C
Densité: 0,733 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048813
Numéro CAS: 15869-95-1
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebd815a30179aa1beae3b151994c2fd7bf1314bb&vid=ebd815a30179aa1beae3b151994c2fd7bf1314bb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité