Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Diméthylbenzothiazole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D1218-10G
TCIAD1218-10GEA 151 EUR InStock
TCIAD1218-10G
2,5-Diméthylbenzothiazole ≥98.0% (par GC)
2,5-Diméthylbenzothiazole


Formule: C₉H₉NS
MW: 163,24 g/mol
Point d'ébullition: 146°C
Point de fusion: 40…42 °C
Numéro MDL: MFCD00005796
Numéro CAS: 95-26-1
EINECS: 202-404-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a7bcf7541376d84c18f5a09ffb7d7d09a99fa66&vid=6a7bcf7541376d84c18f5a09ffb7d7d09a99fa66&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 42.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité