Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,3-Diméthylhexane ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D1227-1ML
TCIAD1227-1MLEA 207 EUR InStock
TCIAD1227-1ML
3,3-Diméthylhexane ≥99.0% (par GC)
3,3-Diméthylhexane


Formule: C₈H₁₈
MW: 114,23 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Point de fusion: –126°C
Densité: 0,7099 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 7°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048729
Numéro CAS: 563-16-6
EINECS: 209-243-9
ONU: 1262
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20a125e660c3aeac21bdf1689b0f005c098bf83f&vid=20a125e660c3aeac21bdf1689b0f005c098bf83f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité