Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Décylcyclohexane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Cyclohexyldecane

D1231-25ML
TCIAD1231-25MLEA 104 EUR InStock
TCIAD1231-25ML
Décylcyclohexane ≥98.0% (par GC)
Décylcyclohexane


https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d8bcd3d2eb6976f2a8e2fee9488ae7f4bd155f8&vid=1d8bcd3d2eb6976f2a8e2fee9488ae7f4bd155f8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité