Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Diméthyl-2-pentène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D1254-5ML
TCIAD1254-5MLEA 268 EUR InStock
TCIAD1254-5ML
2,4-Diméthyl-2-pentène ≥98.0% (par GC)
2,4-Diméthyl-2-pentène


Formule: C₇H₁₄
MW: 98,19 g/mol
Point d'ébullition: 83°C
Point de fusion: –127,7 °C
Densité: 0,6954 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00026435
Numéro CAS: 625-65-0
EINECS: 210-905-4
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité