Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

cis-3,4-Dimethyl-2-pentene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D1255-5ML
TCIAD1255-5MLEA 316 EUR InStock
TCIAD1255-5ML
cis-3,4-Dimethyl-2-pentene ≥98.0% (par GC)
cis-3,4-Dimethyl-2-pentene


Formule: C₇H₁₄
MW: 98,19 g/mol
Point d'ébullition: 87°C
Point d'éclair: -6°C
Numéro MDL: MFCD00059237
Numéro CAS: 4914-91-4
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité