trans-3,4-Dimethyl-2-pentene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D1256-5ML
TCIAD1256-5MLEA 259 EUR InStock
TCIAD1256-5ML
trans-3,4-Dimethyl-2-pentene ≥98.0% (par GC)
trans-3,4-Dimethyl-2-pentene
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité