Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-2,2-Diméthyl-3-heptène ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (E)-2,2-Dimethyl-3-heptene

D1260-5ML
TCIAD1260-5MLEA 241 EUR InStock
TCIAD1260-5ML
trans-2,2-Diméthyl-3-heptène ≥99.0% (par GC)
trans-2,2-Diméthyl-3-heptène


Formule: C₉H₁₈
MW: 126,24 g/mol
Point d'ébullition: 127 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –85 °C
Point d'éclair: 19°C
Numéro MDL: MFCD00039961
Numéro CAS: 19550-75-5
EINECS: 243-156-7
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d7ee8bf347d50a42dd5a8e8a92550e4c53f8658&vid=9d7ee8bf347d50a42dd5a8e8a92550e4c53f8658&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité