Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Dimethyl-3-heptene (cis- and trans- mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D1263-5ML
TCIAD1263-5MLEA 213 EUR InStock
TCIAD1263-5ML
3,5-Dimethyl-3-heptene (cis- and trans- mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
3,5-Dimethyl-3-heptene (cis- and trans- mixture)


Formule: C₉H₁₈
Point d'éclair: 23°C
Numéro MDL: MFCD00027049
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6329e6b00e74d0f1daa13cb61833277afda66e98&vid=ce4d56045d6ab3e1697ba6a6193ce095ffd8b93f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité