Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4-Diméthyl-1-pentyn-3-ol ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (1,2-Dimethyl-1-hydroxypropyl)acetylene

D1276-10ML
TCIAD1276-10MLEA 293 EUR InStock
TCIAD1276-10ML
3,4-Diméthyl-1-pentyn-3-ol ≥96.0% (par GC)
3,4-Diméthyl-1-pentyn-3-ol


Formule: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Point d'ébullition: 133°C
Numéro MDL: MFCD00039845
Numéro CAS: 1482-15-1
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ec60ef2a378e7e172f4df1625f08e7ded43641c&vid=5ec60ef2a378e7e172f4df1625f08e7ded43641c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité