Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Séléniure de diméthyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D1289-1G
TCIAD1289-1GEA 134 EUR InStock
TCIAD1289-1G
Séléniure de diméthyle ≥98.0% (par GC)
Séléniure de diméthyle


Formule: C₂H₆Se
MW: 109,03 g/mol
Point d'ébullition: 58°C
Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014848
Numéro CAS: 593-79-3
EINECS: 209-807-4
ONU: 3440
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d40f147af10d078a7c733e16e1df87c35ee39bf8&vid=d40f147af10d078a7c733e16e1df87c35ee39bf8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité