Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de décyltriméthylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N,N-Trimethyldecan-1-aminium chloride

D1306-25G
TCIAD1306-25GEA 95.7 EUR InStock
TCIAD1306-25G
Chlorure de décyltriméthylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de décyltriméthylammonium


Formule: C₁₃H₃₀ClN
MW: 235.8400 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059967
Numéro CAS: 10108-87-9
EINECS: 233-299-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b96a131bf16933f55953efcbab6b68a356bb7d99&vid=b96a131bf16933f55953efcbab6b68a356bb7d99&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité