Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Diaminoanisole sulphate hydrate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger

D1309-25G
TCIAD1309-25GEA 106 EUR InStock
TCIAD1309-25G
2,4-Diaminoanisole sulphate hydrate ≥98.0% (par HPLC)
2,4-Diaminoanisole sulphate hydrate


Formule: C₇H₁₂N₂O₅S·H₂O
Numéro MDL: MFCD00012978
Numéro CAS: 6219-67-6
EINECS: 228-290-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c58682128266d4f10370fa5e370733cc05cf95f&vid=6c58682128266d4f10370fa5e370733cc05cf95f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0% (calcd.on anh.substance)
Solubility in hot Water within almost transparency
Drying loss max. 20.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité