Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Di-p-tolylmethane ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4,4'-Dimethyldiphenylmethane

D1312-25ML
TCIAD1312-25MLEA 151 EUR InStock
TCIAD1312-25ML
Di-p-tolylmethane ≥99.0% (par GC)
Di-p-tolylmethane


Formule: C₁₅H₁₆
MW: 196,29 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Numéro MDL: MFCD00026018
Numéro CAS: 4957-14-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité